Learn More
HYDRANAL™: Coulomat AF 7, para culombímetro AF7, Honeywell Fluka™
Para culombímetro AF7
237.96€ - 1242.11€
Especificaciones
CAS 67-56-1, 7446-09-5, 288-32-4
Número UN UN1230
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15674490
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34829-1L
1 L
237.96€
1 litro
15684490
Ver documentos
Honeywell-Fluka
34829-6X1L
6 x 1 L
1242.11€
paquete de 6
Descripción
Descripción
Ventajas de los reactivos culombimétricos Hydranal
  • Facilidad de uso
  • Alta precisión para cantidades de trazas de agua
  • Condiciones estables del recipiente de valoración
  • Amplia gama de productos
  • Vida útil prolongada (hasta cinco años)
Especificaciones
Especificaciones
67-56-1, 7446-09-5, 288-32-4
UN1230
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235