Learn More
HYDRANAL™: Coulomat AK, reactivo para valoración culombimétrica KF en cetonas (solución de anolito), preferible para células con diafragma, Honeywell Fluka Código de producto.: 15684480
HYDRANAL™: Coulomat AK, reactivo para valoración culombimétrica KF en cetonas (solución de anolito), preferible para células con diafragma, Honeywell Fluka
Código de producto. 15684480 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 6
Código de producto. 15684480
Marca: Honeywell-Hydranal 34820500ML
Promoción de productos químicos para su uso en síntesis orgánica
Usar código promocional 24129 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Coulomat AK
Nombre de nota Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm
Punto de ebullición 60°C
% mín. CAS ≥5.0000%, ≥1.0000%, ≥20.0000%
% máx. CAS <20.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <30.0000%
CAS 75-89-8, 68007-08-9, 67-66-3, 109-86-4, 7446-09-5
Densidad 1.200 g/cm3
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 32°C
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1992
Grado Karl Fischer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-Trifluoroeth
Promo
Caduca: 2025-12-20
Promoción de productos químicos para su uso en síntesis orgánica
Aprovecha esta oferta por tiempo limitado. Código promocional: 24129
Aplicar promoción y agregar...
Promo
Caduca: 2025-12-31
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
Aplicar promoción y agregar...
Título del producto
HYDRANAL™: Coulomat AK, reactivo para valoración culombimétrica KF en cetonas (solución de anolito), preferible para células con diafragma, Honeywell Fluka >