Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AD, reactivo para valoración culombimétrica KF en cetonas (solución de catolito), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
10 ampollas de 5 ml
Tamaño de la unidad:
50 ml
paquete de 6
Código de producto. 15604490
Marca: Honeywell-Hydranal 3482150ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Coulomat CG-K
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 123-39-7
Cantidad 10 ampollas de 5 ml
Temperatura de inflamación 64 °C (147.2 °F)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Coulomat CG-K
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid