Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat E, reactivo para valoración culombimétrica KF (basado en etanol), para células con y sin diafragma, Honeywell Fluka™
Anolito para valoración culombimétrica Karl Fischer (a base de etanol), para células con y sin diafragma
141.26€ - 749.03€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15664360
|
Honeywell-Hydranal
34726-500ML |
500 mL |
141.26€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15674360
|
Honeywell-Fluka
34726-6X500ML |
6 x 500 mL |
749.03€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ventajas de los reactivos culombimétricos Hydranal
- Facilidad de uso
- Alta precisión para cantidades de trazas de agua
- Condiciones estables del recipiente de valoración
- Amplia gama de productos
- Vida útil prolongada (hasta cinco años)
Especificaciones
64-17-5, 111-42-2, 67-56-1 |
Seguridad y manipulación
P201-P210-P280-P308 + P313-P370 + P378-P403 + P235
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HYDRANAL-Coulomat E
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
HYDRANAL™ - Coulomat E, reactivo para valoración culombimétrica KF (basado en etanol), para células con y sin diafragma, Honeywell Fluka™