Learn More
HYDRANAL™: LipoSolver CM, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de KF en sustancias no polares, grasas y aceites (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en sustancias no polares, grasas y aceites (a base de cloroformo-metanol)
Marca: Honeywell-Fluka 37855-6X1L
Ver más versiones de este producto
Descripción
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
- Capacidad de agua ilimitada
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
- Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
- Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
- Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactivos, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del titulador.
Especificaciones
HYDRANAL™ - LipoSolver CM | |
∼1.25 g/mL | |
6 x 1 L | |
<90.0000%, <30.0000% | |
54°C | |
MFCD02687786 | |
Methylidyne trichloride |
Reagent for volumetric one-component KF titration in non-polar substances, fats and oils (working medium) | |
26°C | |
≥70.0000%, ≥20.0000% | |
67-56-1 | |
Frasco de vidrio | |
UN1992 | |
Karl Fischer |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL-LipoSolver CM
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302 + H312-Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: trichloromethane; chloroform, methanol