Learn More
HYDRANAL™: LipoSolver MH, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de KF en sustancias no polares, grasas y aceites (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en sustancias no polares, grasas y aceites (a base de metanol-hexanol)
103.97€ - 543.70€
Especificaciones
CAS | 111-27-3, 67-56-1 |
---|---|
Número MDL | MFCD02687787 |
Número UN | UN1230 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15665160
|
Honeywell-Hydranal
37856-1L |
1 L |
103.97€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15675160
|
Honeywell-Fluka
37856-6X1L |
6 x 1 L |
543.70€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
- Capacidad de agua ilimitada
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
- Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
- Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
- Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactivos, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del titulador.
Especificaciones
111-27-3, 67-56-1 | |
MFCD02687787 | |
UN1230 |
Seguridad y manipulación
P210-P260-P280-P301 + P310 + P330-P308 + P311-P403 + P233
- HYDRANAL-LipoSolver MH
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hexan-1-ol, methanol