Learn More
HYDRANAL™: medio de trabajo K, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de KF en aldehídos y cetonas (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en aldehídos y cetonas (sin metanol).
Marca: Honeywell Fluka 34698-1L
109.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21961" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.25000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
Ventajas de los reactivos Hydranal de un componente:
- Capacidad de agua ilimitada
- Prácticos y fáciles de utilizar
- La mayor flexibilidad en la selección del medio de trabajo
- Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
- Adecuado para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
- Larga vida útil (tres años)
Especificaciones
56°C (132.8°F) | |
1.25g/mL | |
101023-55-6,75-89-8,107-98-2,67-66-3 | |
<60.00 | |
Frasco con polirrevestimiento | |
One component volumetry |
6 x 1 L | |
HYDRANAL™-Medium K | |
≥30.00 | |
58 °C | |
Líquido | |
UN1992 |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL-Medium K
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: trichloromethane; chloroform, 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methylether, 2,2,2-Trifluo