Learn More
HYDRANAL™ - Metanol seco, reactivo para valoración volumétrica de un componente KF (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072127 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 l
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
15644390 1 l 1 litro
15654390 2.5 l 2.50 litro
15674390 6 x 1 L paquete de 6
15664390 4 x 2,5 L paquete de 4
4 options
Código de producto. 15644390
Marca: Honeywell-Hydranal 347411L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Metanol seco
Densidad 0.79 g/ml
CAS 67-56-1
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación 9 °C (48.2 °F)
Número UN UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Methanol dry
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol