Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Honeywell Fluka™
Catolito para la valoración culombimétrica Karl Fischer de cetonas y electrolitos de baterías de iones de litio, a base de acetonitrilo, sin alcohol (sin sustancias CMR)
415.68€ - 2274.64€
Especificaciones
Densidad | 0.906 g/cm3 |
---|---|
Temperatura de inflamación | 12°C to 13°C |
Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA |
Color | Naranja |
CAS | 75-05-8, Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Stabilizer 1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17584946
|
Honeywell Fluka
34470-50ML |
50 mL | Ampolla |
415.68€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17594946
|
Honeywell Fluka
34470-6X50ML |
6 x 50 mL | Ampolla |
2274.64€
6 botellas |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- HYDRANAL™ es la marca de mayor confianza en la valoración Karl Fischer debido a su dedicación a la calidad, la uniformidad y la innovación continua.
- Amplia gama de productos con 60 artículos disponibles
- 40 años de innovación: puede ver nuestros reactivos NEXTGEN AQUÍ
- Servicio técnico y asistencia especializados
- Más de 800 notas de aplicación disponibles en nuestro sitio web
Especificaciones
0.906 g/cm3 | |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA | |
75-05-8, Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Stabilizer 1 | |
≥10.00, ≥60.00, ≥2.00, ≥2.00 | |
Líquido | |
Soluble in water |
12°C to 13°C | |
Naranja | |
5.5 | |
Ampolla | |
UN2924 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 720 días
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole