Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN disolvente FI, Honeywell Fluka™
Medio para valoraciones volumétricas bicomponente de Karl Fischer
Marca: Honeywell Fluka 34432-1L
Ver más versiones de este producto
Descripción
- A base de metanol
- Sin imidazol
- Sin sustancias de CMR
Especificaciones
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI | |
11°C | |
147-85-3 | |
≥0.10% | |
Frasco de vidrio | |
UN1230 |
0.9 g/cm3 (at 20°C) | |
1 L | |
5 to 6 | |
≤5% | |
Líquido | |
Completely Miscible in Water |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL NEXTGEN Solvent FI
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, 2-ethylimidazole, sulphur dioxide, l-proline