Learn More
HYDRANAL™ - Solvent, reactivo para valoración volumétrica de dos componentes KF (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
110.44€ - 790.27€
Especificaciones
Número MDL MFCD00147197
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15674410
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34800-1L
1 L
110.44€
1 litro
15684410
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34800-2.5L
2.5 L
220.13€
2.50 litro
15604420
Ver documentos
Honeywell Fluka
34800-6X1L
6 x 1 L
575.70€
paquete de 6
15694410
Ver documentos
Honeywell Fluka
34800-4X2.5L
4 x 2.5 L
790.27€
paquete de 4
Especificaciones
MFCD00147197
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Solvent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.,Puede dañar al feto.,Puede dañar al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, imidazole,sulphur dioxide