Learn More
HYDRANAL™: aceite Solver (crudo), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
15694350 6 x 1 L paquete de 6
15664350 1 L 1 litro
15674350 2,5 L 2.50 litro
15684350 4 x 2,5 L paquete de 4
4 options
Código de producto. 15694350
Marca: Honeywell-Hydranal 346976X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Medio para valoración volumétrica monocomponente y bicomponente de Karl Fischer en aceites (a base de cloroformo-metanol-xileno)
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Prácticos y fáciles de utilizar
  • Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
  • Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
  • Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
  • Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactivos, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del titulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Solver (Crude) oil
CAS 67-56-1, 7446-09-5, 67-66-3, 95-47-6, 288-32-4
Densidad 1.01g/mL
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación 6°C (42.8°F)
Número UN UN1992