Learn More
HYDRANAL™ - Titrante 5, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7203375 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
6 litros
Código de producto. 16821910
Marca: Honeywell Fluka 348011LOM
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Agente de valoración para valoraciones volumétricas bicomponente de Karl Fischer (a base de metanol)
Ventajas de los reactivos bicomponente Hydranal™:
  • Alta velocidad de valoración
  • Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
  • Alta capacidad de tampón
  • Titulador exacto y estable
  • Los reactivos de tipo E le ofrecen una menor toxicidad en comparación con el metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Titrant 5
Punto de fusión -98°C
Punto de ebullición 65°C (at 1.013 hPa)
Color Marrón
Densidad 0.850 g/cm3 (at 20°C)
pH Neutral
Forma física Líquido
CAS 7553-56-2
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Reactivo inteligente Metrohm OMNIS
Número UN UN1230
Sinónimo Methyl Alcohol
Información de solubilidad Completely Miscible in Water
Grado Valoración volumétrica bicomponente de KF
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 OM
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, iodine
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.