Learn More
HYDRANAL™: titulador 5 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™
Agente de valoración para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer (a base de etanol)
52.47€ - 381.34€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15654370
|
Honeywell-Hydranal
34732-100ML |
100 mL |
52.47€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15694370
|
Honeywell-Hydranal
34732-500ML |
500 mL |
69.82€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15664370
|
Honeywell-Hydranal
34732-1L |
1 L |
116.32€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15674370
|
Honeywell-Hydranal
34732-2.5L |
2.5 L |
225.55€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15614380
|
Honeywell-Hydranal
34732-6X500ML |
6 x 500 mL |
381.34€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ventajas de los reactivos bicomponente Hydranal:
- Alta velocidad de valoración
- Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
- Alta capacidad de tampón
- Titulador exacto y estable
- Reactivos de tipo E: menor toxicidad en comparación con el metanol
- Larga vida útil (tres años para los tituladores, cinco años para los disolventes)
Composición mejorada
En los reactivos bicomponente, los reactivos de Karl Fisher se separan en dos soluciones: el titulador y el disolvente. El titulador Hydranal contiene yodo disuelto en un alcohol con una concentración definida con precisión. El disolvente Hydranal es una solución alcohólica de dióxido de azufre e imidazol. El alcohol es metanol para reactivos estándar o etanol para reactivos de tipo E.
Especificaciones
UN1170 |
Seguridad y manipulación
P210-P260-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235