Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0, estándar para valoración Karl Fischer (contenido de agua 1 mg/g = 0.1 %), verificado según NIST SRM 2890 y NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15628380 Tienda Honeywell Fluka Productos
40 ml
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
40 ml
CAS 100-66-3, 108-32-7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Estándar de agua 1.0
Temperatura de inflamación 43 °C (109.4 °F)
Cantidad 40 ml
Número UN UN2222
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL
Palabra de advertencia
  • Peligro||Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Anisole, propylene carbonate
Título del producto
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0, estándar para valoración Karl Fischer (contenido de agua 1 mg/g = 0.1 %), verificado según NIST SRM 2890 y NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™ >