Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 10.0, estándar para valoración Karl Fischer (contenido de agua 10 mg/g = 1.0 %), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15634510
Click to view available options
Cantidad:
6 x (10 x 8 mL)
80 mL
Includes 6 boxes of 10 ampoules ea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-32-7, 95-47-6, 71-36-3
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008519
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC 1,2-xileno
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Water Standard 10.0
Nombre de nota Standard for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%), exact value on report of analysis
Densidad 1.00 g/mL at 20 °C
Temperatura de inflamación 32°C
Cantidad 6 x (10 x 8 mL)
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥20.0000%, ≥20.0000%
% máx. CAS <70.0000%, <30.0000%, <30.0000%
Punto de ebullición 109°C
Envase Ampolla
Notas del porcentaje del ensayo agua eficaz
Número UN UN1993
Grado Karl Fischer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL Water Standard 10.0
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol