Learn More
HYDRANAL™ - Estándar de agua 10.0, estándar para valoración de Karl Fischer (contenido de agua de 10 mg/g = 1,0 %), Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 x (10 x 8 mL)
80 mL
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Water Standard 10.0 |
Densidad | 1.00g/mL at 20°C |
Temperatura de inflamación | 32°C (89.6°F) |
Cantidad | 80 mL |
Número UN | UN1993C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol
Título del producto
HYDRANAL™ - Estándar de agua 10.0, estándar para valoración de Karl Fischer (contenido de agua de 10 mg/g = 1,0 %), Honeywell™ Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido