Learn More
HYDRANAL™ - Estándar de agua para horno de KF de 220°C a 230 °C, estándar para la comprobación de horno de Karl Fischer (contenido de agua ∼5,55 %), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15624400 Tienda Honeywell Fluka Productos
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
6 x 10 g
Estándar para la comprobación de horno de Karl Fischer (contenido de agua ∼5,55%, valor exacto en el informe de análisis)
Ventajas de HYDRANAL-Water Standards:
  • Amplia gama de productos para aplicaciones volumétricas y culombimétricas Karl Fischer, así como para aplicaciones de horno indirecto
  • Fabricado conforme a los requisitos ISO 9001
  • Informe de análisis que muestra el contenido exacto de agua y la incertidumbre ampliada
Verificado según estándares externos como NIST SRM 2890 o NMIJ CRM 4222
  • Vida útil prolongada (hasta cinco años)
  • Embalaje práctico
  • Se suministra con instrucciones detalladas de uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-05-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre del producto
  • HYDRANAL Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
Título del producto
HYDRANAL™ - Estándar de agua para horno de KF de 220°C a 230 °C, estándar para la comprobación de horno de Karl Fischer (contenido de agua ∼5,55 %), Honeywell™ Fluka™ >