Learn More
HYDRANAL™ - Medio de trabajo K, reactivo para valoración KF volumétrica de un componente en aldehídos y cetonas (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
120.48€ - 412.02€
Especificaciones
CAS | 67-66-3, 107-07-3 |
---|---|
Número MDL | MFCD00147202 |
Número UN | UN3382 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15644480
|
Honeywell-Hydranal
34817-1L |
1 L |
120.48€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15654480
|
Honeywell-Hydranal
34817-4X1L |
4 x 1 L |
412.02€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
67-66-3, 107-07-3 | |
MFCD00147202 | |
UN3382 |
Seguridad y manipulación
P260-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338 + P310
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HYDRANAL-Working Medium K
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300 + H310 + H330-Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
HYDRANAL™ - Medio de trabajo K, reactivo para valoración KF volumétrica de un componente en aldehídos y cetonas (medio de trabajo), Honeywell Fluka™