Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Gato hidráulico para laboratorio
A laboratory lifting table with smooth-running lifting hydraulics that loads up to 85 kg.
5490.00€ - 7470.00€
Especificaciones
Material Acero
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10294772
Ver documentos Detalles de la promoción
Juchheim Laborgeraete™
02294
625 mm
5490.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10204782
Ver documentos Detalles de la promoción
Juchheim Laborgeraete™
02296
1060 mm
7470.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For static and dynamic loads
  • Particularly stable due to scissor construction made of robust steel
  • Acid and base resistant due to high-quality powder coating
  • Requires no external connections (pump hydraulics fully integrated)
  • With handles for easy transport
  • To lower the load, the lever only has to be pressed slightly upwards. The load then sinks slowly (approx. 3 cm/s) and stops as soon as the lever is released again.
Especificaciones
Especificaciones
Acero