Learn More
Acetato de hidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
64.02€ - 178.89€
CAS | 7335-65-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H8N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 92.10 |
Número MDL | MFCD00013141 |
Clave InChI | YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph |
PubChem CID | 165591 |
Nombre IUPAC | ácido acético; hidracina |
SMILES | NN.CC(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10125803
|
Thermo Scientific Acros
411750050 |
5 g | Frasco de vidrio |
64.02€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10361301
|
Thermo Scientific Acros
411750250 |
25 g | Frasco de vidrio |
178.89€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónIdentificadores de productos químicos
7335-65-1 | |
92.10 | |
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N | |
165591 | |
NN.CC(O)=O |
C2H8N2O2 | |
MFCD00013141 | |
hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph | |
ácido acético; hidracina |
Especificaciones
Hydrazine acetate | |
7335-65-1 | |
Auténtico | |
C2H8N2O2 | |
MFCD00013141 | |
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N | |
ácido acético; hidracina | |
165591 | |
97% |
99% | |
Blanco | |
97% | |
NH2NH2·CH3COOH | |
hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph | |
NN.CC(O)=O | |
92.10 | |
92.1 | |
Polvo cristalino fino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Tóxico en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Puede provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Evitar su liberación al medioambiente.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 230-845-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydrazine acetate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.