Learn More
Hidracina hidrato, 100 % (hidracina, 64 %), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 120.1°C |
| Nombre del producto químico o material | Hydrazine hydrate |
| Punto de fusión | -51.5°C |
| Nombre de nota | Hydrazine Hydrate 100% (Hydrazine, 64%) |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | H2NNH2·XH2O |
| Fieser | 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 |
| Temperatura de inflamación | 75°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrazine (hydrate),Hydrazine
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur