Learn More
Hidrato de hidracina, +99 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10520151
Hidrato de hidracina, +99 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10520151
500 mL, Botella de plástico HDPE
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Botella de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Código de producto. 10520151
Marca: Fisher Chemical H/0560/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrato de hidracina, 99+ %, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-57-8
Fórmula molecular H6N2O
Peso molecular (g/mol) 50.06
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
SMILES O.NN
Especificaciones
Punto de ebullición 118°C
Punto de fusión -51.7°C/-61.1°F
Color Incolora
pH 12
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06g/mol
Envase Botella de plástico HDPE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Hidrato de hidracina, +99 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical >