Learn More
Hidracina monohidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377198
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
2000 g
500 g
Código de producto. 11377198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016651.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hidrazina hidratada utilizada como reactante en las ciclaciones de piridinonas. También se utiliza en el estudio de semiconductores de nanocristales para participar en la funcionalización y pasivación de estados de superficie. Se utiliza ampliamente como agente reductor o como intermediario de síntesis en diversos sectores industriales como el tratamiento del agua (efluentes, calderas industriales), el proceso de tratamiento químico (metales, extracción de minas) o la síntesis de ingredientes activos (productos farmacéuticos y agroquímicos).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-57-8
Fórmula molecular H6N2O
Peso molecular (g/mol) 50.06
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Especificaciones
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Nombre del producto químico o material Hydrazine Monohydrate
Punto de fusión -52°C
Color Incolora
Forma física Líquido incoloro
Cantidad 2 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula lineal H2NNH2·H2O
Número UN 2030
Temperatura de inflamación 75° (167°F)
Índice Merck 14,4771
Información de solubilidad Soluble in chloroform,DMSO,methanol. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06 (32.05 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4310
Densidad 1.027g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.