Learn More
Hidracina monohidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hidrazina hidratada utilizada como reactante en las ciclaciones de piridinonas. También se utiliza en el estudio de semiconductores de nanocristales para participar en la funcionalización y pasivación de estados de superficie. Se utiliza ampliamente como agente reductor o como intermediario de síntesis en diversos sectores industriales como el tratamiento del agua (efluentes, calderas industriales), el proceso de tratamiento químico (metales, extracción de minas) o la síntesis de ingredientes activos (productos farmacéuticos y agroquímicos).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 120°C to 121°C |
| Nombre del producto químico o material | Hydrazine monohydrate |
| Punto de fusión | -52°C |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido incoloro |
| Cantidad | 4 x 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Fórmula lineal | H2NNH2·H2O |
| Número UN | UN2030 |
| Temperatura de inflamación | 75° (167°F) |
| Mostrar más |