Learn More
Sulfato de hidracina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439712
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. 11439712
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10792.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10034-93-2 | H6N2O4S | 130.118 g/mol
Hydrazine sulfate is used in analytical chemistry for the gravimetric estimation of nickel, cobalt and cadmium. It is also used in the refining of rare metals as well as in the separation of polonium from tellurium. It finds application in the synthesis of chemical intermediate and organic compounds. Further, it acts as an antioxidant in soldering flux for light metals and as a precursor to hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de hidrazina se utiliza en química analítica para la estimación gravimétrica de níquel, cobalto y cadmio. También se usa para refinar metales raros, así como en la separación del polonio del telurio. Se usa en la síntesis de compuestos químicos intermedios y orgánicos. Además, actúa como antioxidante en el flujo de soldadura para metales ligeros y como precursor de la hidracina.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Es necesario adoptar precauciones especiales para la manipulación. Ver MSDS antes de la compra. Las MSDS están disponibles en www.alfa.com. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-93-2
Fórmula molecular H6N2O4S
Peso molecular (g/mol) 130.118
Número MDL MFCD00044873
Clave InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
Nombre IUPAC hidracina;ácido sulfúrico
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine sulfate
Punto de fusión 254°C
Densidad 1.37
pH 1.3
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,4772
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrazine sulphate