Learn More
Sulfato de hidracina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492201
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-93-2
Fórmula molecular H4N2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 130.12
Número MDL MFCD00044873
Clave InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
Nombre IUPAC hidracina;ácido sulfúrico
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine sulfate
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 254.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NNH2·H2SO4
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 4810
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.