Learn More
Dihidrato de hidrindantina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521411
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5950-69-6
Fórmula molecular C18H14O8
Peso molecular (g/mol) 358.29
Número MDL MFCD00149242
Clave InChI QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
Sinónimo 2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
PubChem CID 6560392
Nombre IUPAC (2S)-2,3,3-trihidroxi-2-[(2S)-1,1,2-trihidroxi-3-oxoinden-2-il]inden-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrindantin dihydrate
Punto de fusión >240°C
Color Beige a beige rosado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 14, 4775
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.29
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrindantin dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.