Learn More
Ácido hidriódico, solución acuosa al 57 % p/p estabilizada con ácido hipofosforoso al 1,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ácido hidriódico |
CAS | 10034-85-2, 7732-18-5, 6303-21-5 |
Punto de fusión | de -50,8 °C |
Punto de ebullición | de 126 °C |
% máx. CAS | 57, 41.5, 1.5 |
Densidad | 1.701 g/mL |
Envase | Plástico |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | HI |
Número MDL | MFCD00011347 |