Learn More
Ácido hidriódico, reactivo ACS, 55 % en agua, sin estabilizador, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydriodic acid |
Punto de ebullición | de 127,0 °C |
Densidad | 1.7000 g/mL |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1,7 |
Cantidad | 250 mL |
Fórmula lineal | HI |
Fieser | 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166 |
Índice Merck | 15, 4814 |
Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: soluble. |