Learn More
Ácido hidriódico, para análisis, solución acuosa al 57 % de peso, destilada, no estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydriodic acid |
Densidad | 1.7000 g/mL |
Punto de ebullición | 127.0°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HI |
Cantidad | 50 mL |
Fieser | 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166 |
Índice Merck | 15, 4814 |
Gravedad específica | 1.7 |
Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: soluble. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydriodic acid, aqueous solution
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydriodic acid