Learn More
Ácido hidriódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Marrón-Rojo |
CAS | 10034-85-2 |
Punto de fusión | de -51 °C |
Punto de ebullición | de 127 °C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 100 ml |
Fórmula molecular | HI |
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD00011347 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Hydriodic acid SLR
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydriodic acid