Learn More
Emma Safety Footwear Suela de incrustación Hydro-Tec™ Comfort
Con forma anatómica e intercambiable.
Marca: Emma Safety Footwear MM00107042
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Anti-static (ESD) and anti-bacterial
- Breathable, regulates and absorbs moisture
- Washable and resilient
Especificaciones
Gray | |
42 | |
Interchangeable |