Learn More
Thermo Scientific™ Líquido de siliconización soluble en hidrocarburo.
Para la siliconización de superficies de vidrio, utilice el líquido de siliconización soluble en hidrocarburo Thermo Scientific™.
306.01€ - 1208.19€
Especificaciones
Componentes estándar 1,7-Dicloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octametiltetrasiloxano
Tipo de producto Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
Ver más especificaciones
Alertas:
El material es inflamable antes de que se forme la película y en esta aplicación se generan emanaciones de ácido clorhídrico. El líquido es ácido durante la aplicación y hay que tener cuidado para impedir la corrosión del metal que entra en contacto con el líquido. Después de la aplicación, la superficie es neutra.
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11507590
Ver documentos
Thermo Scientific™
TS-42800
120 mL
306.01€
cada uno
11531094
Ver documentos
Thermo Scientific™
TS-42801
480 mL
1208.19€
cada uno
Descripción
Descripción
Para la siliconización de superficies de vidrio, utilice el líquido de siliconización soluble en hidrocarburo Thermo Scientific™. Este líquido de silicona polimérica transparente de cadena corta está formado principalmente por diclorooctametiltetrasiloxano y es soluble en disolventes orgánicos. Cuando se aplica a vidrio, cuarzo o productos similares, los cloruros no hidrolizados presentes en la cadena reaccionan con los silanoles de la superficie para formar una película neutra, hidrófoba y firmemente fijada sobre toda la superficie. Excelente para modificar metales, ciertos plásticos, cerámica y fibra óptica.
Información del producto adicional
El líquido de siliconización soluble en hidrocarburo es ácido y se debe tener cuidado a fin de impedir la corrosión del metal que entra en contacto con el mismo.
El líquido es ácido solamente durante la aplicación; después, la superficie es neutra.
Especificaciones
Especificaciones
1,7-Dicloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octametiltetrasiloxano
Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Surfasil, 120 mL.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .