Learn More
Ácido clorhídrico, solución estandarizada de 0,05N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343787
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Hydrochloric acid, 0.05N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Nombre de nota 0.05N
Cantidad 1 L
Color Incolora
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:0,413%; agua:99,587%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Solubilidad Miscible with water, methanol, ethanol and ether
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 0.05N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid