Learn More
Ácido clorhídrico, solución acuosa de v/v al 10 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
11485030 500mL. 500 ml
11393717 1 l 1 litro
11303727 4 L 4 litros
3 options
Código de producto. 11485030
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035611.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Aspecto Líquido entre incoloro y amarillo pálido
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color De incoloro a amarillo
Presión de vapor 23 hPa (17 mm Hg) a 20 °C
Cantidad 500mL.
Forma física Líquido
Información de solubilidad Completely miscible with water.
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:10,0%; agua:90,0%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid