missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de ácido clorhídrico, 18 % en peso, Chem-Lab

Código de producto. 11973004
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Tamaño de la unidad:
5 litros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11973004

Marca: Chem-Lab CL02.0319.5000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza como reactivo de laboratorio y agente acidificante. La solución de ácido clorhídrico, 18 % en peso, Chem-Lab contiene 202 g de HCl por litro de agua. Se utiliza para el control del pH, titulaciones, la producción de compuestos orgánicos e inorgánicos y en la regeneración de resinas de intercambio iónico.

El ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte y corrosivo con muchos usos industriales. Es una solución incolora y altamente acre de cloruro de hidrógeno (HCl) en agua. Se utiliza con frecuencia en soluciones tampón de pH, en la regeneración de resinas de intercambio iónico y en la producción de cloruros y la síntesis de productos orgánicos.

Especificaciones

Aspecto Incolora
pH <1
Color Incolora
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composición 202 g de HCl por 1 l de H2O
Punto de fusión de -25 °C
Punto de ebullición de 108 °C
Concentración 18% en peso
Densidad 1.09g/mL
Cantidad 5L.
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 7732-18-5 (water)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 18.5 p/p % solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado