Learn More
Ácido clorhídrico, solución patrón de 1 N, Thermo Scientific Chemicals
51.86€ - 185.93€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incolora
Nombre de nota 1N standard solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Concentración De 0,998 a 1,002 N (20 °C)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10477700
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
124210010
1 l Frasco de plástico
51.86€
1 litro
10703314
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
124210025
2,5 l Frasco de plástico
69.45€
2.50 litro
15214624
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
124210100
10L. Tambor de plástico
185.93€
10 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
Especificaciones
Especificaciones
Hydrochloric acid
1N standard solution
De 0,998 a 1,002 N (20 °C)
ClH
Líquido
04,450; 05,533; 06,283
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
313
Incolora
7647-01-0, 7732-18-5
1.0200 g/mL
HCl
MFCD00011324 MFCD00792839
15, 4818
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
36.46
CHEBI:17883
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede ser corrosivo para los metales.
Declaración de GHS P:
Conservar únicamente en el recipiente original.
Absorber los derrames para evitar daños materiales.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Advertencia
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 1N standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid