Learn More
Ácido clorhídrico, solución volumétrica de 1 N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15578334 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 15578334
Marca: Avantor J.T.Baker 562002
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Nombre de nota 1N Volumetric Solution
Envase Frasco de boca estrecha de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,00kg
Cantidad 1 l
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.