Learn More
Hydrochloric Acid, 20%, for Trace Metal Analysis, d=1.1, Primar™, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
Especificaciones
Especificaciones
| pH | lt; 1 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Cantidad | 500mL. |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid 1.1 S.G. trace elemental analysis Primar
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid