Learn More
Ácido clorhídrico, 32 %, certificado AR para análisis, d = 1,16, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5L
Descripción
ClH, número CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, ácido muriático, ácido clorhídrico anhidro, cloruro de hidrógeno hcl, acide chlorhydrique, cloruro de hidrógeno, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico , chlorwasserstoff, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,45 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | -35 °C |
Punto de ebullición | 57 °C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Presión de vapor | 125 mbar a 20 °C |
Cantidad | 1 l |
Viscosidad | 1,9 mPaS a 15 °C |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.45g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid, 32%
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Ácido clorhídrico, 32 %, certificado AR para análisis, d = 1,16, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido