Learn More
Ácido clorhídrico, 33-36 %, ULTREX, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
| pH | <1 |
| Color | Incolora |
| CAS | 7647-01-0 |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 50 °C |
| Densidad | 1,2g/cm3 |
| Olor | Punzante |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 33% to 36% |
| Cantidad | 500mL. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.