Learn More
Ácido clorhídrico, solución acuosa p/p al 36 %., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387876
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
2500mL.
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
11387876 1000mL. 1 litro
11397876 2500mL. 2.50 litro
2 options
Código de producto. 11387876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13091.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
El ácido clorhídrico se utiliza en las reacciones de síntesis química para producir cloruro de vinilo, fertilizantes, colorantes, pigmentos e ingredientes farmacéuticos. También se utiliza para la regeneración de catalizadores, fabricación de caucho, electrochapado, fabricación de semiconductores, curtido de cuero y tratamiento de semillas de algodón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido clorhídrico se utiliza en las reacciones de síntesis química para producir cloruro de vinilo, fertilizantes, colorantes, pigmentos e ingredientes farmacéuticos. También se utiliza en la regeneración catalítica, fabricación de caucho, galvanoplastia, fabricación de semiconductores, curtido de cuero y tratamiento de semillas de algodón.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de ácidos y álcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Punto de ebullición De 81,5 °C a 110 °C
Concentración Sol. ac. al 36%
Densidad 1,19
Olor Punzante
Cantidad 1000mL.
Número UN UN1789
Índice Merck 14,4780
Información de solubilidad Completely miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 36% w/w aq. Soln.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.