Learn More
Ácido clorhídrico, 37 %, extra puro, d=1,18, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
25L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
ClH, número de CAS-7647-01-0, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, alcoholes de sal, ácido clorhídrico anhidro, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
pH | –1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | -35 °C |
Punto de ebullición | 57 °C |
Envase | Recipiente de plástico |
Presión de vapor | 125 mbar a 20 °C |
Cantidad | 25L |
Viscosidad | 1,8 mPaS a 15 °C |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.