Learn More
Ácido clorhídrico, 37 %, extrapuro, d=1,18, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073074 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
25L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244100 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10000180 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10763124 5L. Frasco de plástico HDPE 5 LT
10489170 25L Recipiente de plástico 25 LT
4 options
Código de producto. 10244100
Marca: Fisher Chemical H/1150/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
ClH, número CAS-7647-01-0, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, alcoholes de sal, ácido clorhídrico anhidro, 2,5 l, 57 grados C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
ClH, número CAS-7647-01-0, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, alcoholes de sal, ácido clorhídrico anhidro, 2,5 l, 57 grados C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
pH –1
Color Incolora
Punto de fusión -35 °C
Punto de ebullición 57 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 125 mbar a 20 °C
Cantidad 1 l
Viscosidad 1,8 mPaS a 15 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol