Learn More
Ácido clorhídrico, 37 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15242380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15242380 5L. Frasco de plástico 5 LT
1 options
Código de producto. 15242380
Marca: Thermo Scientific Acros 450560050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 57,0 °C
Densidad 1.1800g/mL
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1,18
Intervalo de porcentaje de ensayo 37%
Cantidad 5L.
Fórmula molecular ClH
Viscosidad 1,9 mPa.s (15 °C)
Fórmula lineal HCl
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible:823 g/l (0 °C); 561 g/l (60 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, benceno y éter, insoluble en hidrocarburos
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Porcentaje de pureza 37%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 37%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid