Learn More
Ácido clorhídrico, sol. ac. 50 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11343717
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
1 l
4 L
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Colorless to Yellow
Concentración 50% v/v aq. soln.
Cantidad 4 L
Forma física Líquido
Número UN UN1789
Información de solubilidad Completely miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46