Learn More
Hydrochloric Acid 6 M According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Fully factorized, high-purity, stable product developed and tested for titrations.
37.50€ - 194.00€
Especificaciones
Concentración | 6 M |
---|---|
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11454789
|
Reagecon
3001500 |
1 L |
37.50€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13417716
|
Reagecon
3001500-5L |
5 l |
194.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
- Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
- Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
- La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
- Certificado con una especificación del ± 0,2%.
- Certificado por el método de prueba acreditado por la ISO 17025 de Reagecon (Ref INAB: 264T)
- El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
- Se puede utilizar para valoraciones manuales, o valoraciones automáticas, para determinar los puntos finales por detección como se detalla en varias monografías de la EP.
- Trazable al NIST.
Especificaciones
6 M | |
Frasco de HDPE GL45 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HYDROCHLORIC ACID 6M
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid 37%