Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 10 % en peso, Chem-Lab
Código de producto. 11948534
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11948534 1 l Polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 11948534
Marca: Chem-Lab CL02.0322.1000
Se utiliza como reactivo de laboratorio y agente acidificante. La solución de ácido clorhídrico, 10% en peso, Chem-Lab contiene 105g de HCl por litro de agua. Se utiliza para el control del pH, en la producción de compuestos orgánicos e inorgánicos y en la regeneración de resinas de intercambio iónico.
El ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte y corrosivo con muchos usos industriales. Es una solución incolora y altamente acre de cloruro de hidrógeno (HCl) en agua. Se utiliza con frecuencia en soluciones tampón de pH, en la regeneración de resinas de intercambio iónico y en la producción de cloruros y la síntesis de productos orgánicos.
Especificaciones
Color Incolora
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composición 105 g de HCl por 1 l de H2
Concentración 10 % (por peso)
Densidad 1.05g/mL
Envase Polietileno
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 10 p/p % solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid