Learn More
Ácido clorhídrico, reactivo ACS, solución de aprox. 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10790872
Ácido clorhídrico, reactivo ACS, solución de aprox. 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10790872
500mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500mL
500mL.
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tambor de plástico
Código de producto. 10790872
Marca: Thermo Scientific Acros 423795000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMostrar másMostrar menos
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Nombre de nota ca. 37% Solution in Water
Densidad 1.1800g/mL
Metales pesados (como Pb) 1 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Cantidad 500mL
Fórmula lineal HCl
Forma física Solución, libre de materia suspendida o sedimento
Número UN 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Índice Merck 15, 4818
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.45
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number423795001,423790251,423795000,423790026,423790025
Número de loteB0788361 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
Número de loteB0785505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
Número de loteB0784548 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
Número de loteB0784547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido clorhídrico, reactivo ACS, solución de aprox. 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals >